Learn More
Atago™ Réfractomètre MASTER-53α
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Large gamme
- Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
- Poignée texturée
- Bien équilibré
- Corps simplifié
- Facile à nettoyer avec de l’eau courante
- Compensation automatique de la température
- Mallette de rangement pratique
- Distribution automatique des échantillons
- Taille des échantillons : 2-3 gouttes
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre |
| Scale Range | 0 à 53 Brix |
| Modèle | MASTER-53α |
| Précision | ±0,5 % Brix à 10-30°C |
| Reproductibilité | ±0,25 % (10-30°C) |
| Type de balance | Brix |
| À utiliser avec (application) | Pour mesurer non seulement divers types de jus, de café et d’autres boissons, mais aussi des aliments transformés tels que la sauce, le ketchup, la confiture à faible teneur en calorie |
| Indice IP | IP65 |
| Poids (métrique) | 130 g |
| Dimensions (L x l x H) | 16,8 x 3,2 x 3,4 cm |