Learn More
Gibco™ Milieu pour moelle osseuse MarrowMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11380882
Click to view available options
Quantité:
100 ml
100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11380882
Marque: Gibco™ 12260001
Milieu pour moelle osseuse MarrowMAX™
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu entièrement supplémenté élaboré pour la culture à court terme de moelle osseuse et d’autres cellules hématopoïétiques pour les études cytogénétiques et les procédures diagnostiques in vitro.
Caractéristiques du milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX :
• Performances supérieures
• Format prêt à l’emploi
• Tests de qualité et de performance
• Formulation unique optimisée
Performances supérieures
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX surpasse d’autres milieux disponibles sur le marché contenant des milieux conditionnés de tumeur à cellules géantes (GCT), offrant des performances constantes avec un indice mitotique plus élevé et une morphologie chromosomique supérieure.
Format prêt à l’emploi
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu 1X congelé, prêt à l’emploi après décongélation. Aucune supplémentation n’est nécessaire. Le milieu décongelé peut être stocké entre 2 et 8°C pendant 60 jours maximum.
Tests de qualité et de performance
Les performances de chaque lot de milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX sont testées par un laboratoire de cytogénétique de référence certifié américain afin de garantir des performances constamment supérieures. Les cellules de moelle osseuse à partir de l’aspirat d’un donneur adulte normal sont mises en culture pendant 24 heures dans le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX avant de mesurer l’indice mitotique et la résolution des bandes chromosomiques. De plus, chaque lot doit passer avec succès un test de stérilité avant sa libération.
Formulation unique optimisée
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu RPMI 1640 optimisé, supplémenté en sérum de veau fœtal (SVF), en gentamicine et en L-glutamine. Il contient également un nouveau milieu conditionné de cellules stromales humaines qui consiste en un mélange unique de facteurs de croissance hématopoïétiques. Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX ne contient pas de milieu conditionné par GCT.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Moelle osseuse, cellule hématopoïétique
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Bone Marrow Medium
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, SVF, milieu conditionné (à partir de cellules stromales)
Gamme de produits MarrowMAX
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Antibiotiques inclus Gentamicine
Espèces Humaine
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication. Le milieu décongelé peut être stocké entre 2°C et 8°C pendant 60 jours.