Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubes longue durée Marprene
Code produit. 17837943
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5m
Artikelnummer. 17837943
missing translation for 'mfr': Watson-Marlow Tubing 902.0048.J16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Marprene - Tubes longue durée. Le Marprene est un élastomère thermoplastique longue durée résistant à un vaste éventail de produits chimiques.
  • Le Marprene est un élastomère thermoplastique à longue durée de vie résistant à un grand nombre de produits chimiques.
  • Il dure au moins 10 fois plus longtemps que les tubulures utilisées dans d’autres matériaux.
  • Le terme « tubulure à longue durée de vie » signifie que les arrêts pour un changement de tube sont des événements rares, facilement compatibles avec un entretien général.
  • Le Marprene présente une large compatibilité chimique et est hautement résistant aux agents oxydants tels que l’ozone, les peroxydes et l’hypochlorite de sodium.
  • Le Marprene est de couleur beige et opaque à la lumière visible et ultraviolette, avec une faible perméabilité à l’oxygène, au dioxyde de carbone et à l’azote.
  • Il répond aux normes USDA pour la manipulation de denrées alimentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0.1875 in.
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau TPE
Longueur totale (impériale) 16 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0.0625 in.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Beige
Dureté 62 to 68 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Type de produit Process Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt