Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubes longue durée Marprene
Code produit. 13503870
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5m
Code produit. 13503870
Marque: Watson-Marlow Tubing 902.0080.J16
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marprene - Tubes longue durée. Le Marprene est un élastomère thermoplastique longue durée résistant à un vaste éventail de produits chimiques.
  • Le Marprene est un élastomère thermoplastique à longue durée de vie résistant à un grand nombre de produits chimiques.
  • Il dure au moins 10 fois plus longtemps que les tubulures utilisées dans d’autres matériaux.
  • Le terme « tubulure à longue durée de vie » signifie que les arrêts pour un changement de tube sont des événements rares, facilement compatibles avec un entretien général.
  • Le Marprene présente une large compatibilité chimique et est hautement résistant aux agents oxydants tels que l’ozone, les peroxydes et l’hypochlorite de sodium.
  • Le Marprene est de couleur beige et opaque à la lumière visible et ultraviolette, avec une faible perméabilité à l’oxygène, au dioxyde de carbone et à l’azote.
  • Il répond aux normes USDA pour la manipulation de denrées alimentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0.3125 in.
Diamètre (métrique) interne 8,0 mm
Matériau TPE
Longueur totale (impériale) 16 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0.0625 in.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
À utiliser avec (application) For high chemical resistance to acids and alkalis
Température min. de fonctionnement (métrique) 5°C
Quantité d’emballage 1 Each
Propriétés de résistance Acids, Alkalies
Couleur Beige
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Type de produit Process Tubing