Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation. Egalement disponible en plastique antistatique.
Marque:  SCAT™ 318965
103.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17957250
  • 128.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
  • Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
  • Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
  • Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
  • Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
  • Removable sieve for easy cleaning
  • Conductive version of MARCO V2.0 is black, differing in color from the non-conductive version
Spécification
Spécification
140 mm
Black
S70/71
HDPE-EC
Funnel with Lid, Removable Sieve, Earthing Cable
Safety Funnel with Hinged Lid