Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation. Egalement disponible en plastique antistatique.
Marque:  SCAT™ 317639
269.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17863530
  • 333.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
  • Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
  • Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
  • Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
  • Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
  • Removable sieve for easy cleaning
  • Conductive version of MARCO V2.0 is black, differing in color from the non-conductive version
Spécification
Spécification
140 mm
Non autoclavable
Funnel with Lid, Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control with 150 mm Floater
Safety Funnel with Hinged Lid
HDPE, Conductive
Black
S70/71