Learn More
SCAT™ Trémie à couvercle 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation. Egalement disponible en plastique antistatique.
Marque: SCAT™ 318630
103.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.41500kg
Description
- L'entonnoir à couvercle de sécurité 'MARCO', V2.0 est un entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PEHD de haute qualité avec une résistance extrêmement élevée aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
- Le bord de préhension intégré au couvercle de l'entonnoir augmente la prise sans avoir à toucher le couvercle éventuellement profilé
- Le couvercle innovant de l'entonnoir avec bague d'étanchéité intégrée ferme le bord de l'entonnoir et empêche la fuite de gaz explosifs ou dangereux pour la santé
- Une charnière robuste garantit une longue durée de vie du mécanisme de fermeture
- Le bouchon à vis rotatif facilite le vissage et le dévissage de l'entonnoir du couvercle sur la boîte
- Avec tamis amovible pour un nettoyage facile
- La version non conductrice de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 est conforme au schéma de couleurs du SCAT grâce à sa coloration bleue et blanche
- Les versions conductrices de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 sont en noir et diffèrent donc nettement en couleur de la version non conductrice
Spécification
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière | |
300 mL | |
370 mm | |
Noir | |
R2 po BSP/G2 (m) et 2 po Tri-Sure (m) |
140 mm | |
HDPE, conducteur électrostatique | |
Non autoclavable | |
Tamis amovible et câble de mise à la terre |