Learn More
SCAT™ Trémie à couvercle 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation. Egalement disponible en plastique antistatique.
Marque: SCAT™ 318961
103.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.07870kg
Description
- L'entonnoir à couvercle de sécurité 'MARCO', V2.0 est un entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PEHD de haute qualité avec une résistance extrêmement élevée aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
- Le bord de préhension intégré au couvercle de l'entonnoir augmente la prise sans avoir à toucher le couvercle éventuellement profilé
- Le couvercle innovant de l'entonnoir avec bague d'étanchéité intégrée ferme le bord de l'entonnoir et empêche la fuite de gaz explosifs ou dangereux pour la santé
- Une charnière robuste garantit une longue durée de vie du mécanisme de fermeture
- Le bouchon à vis rotatif facilite le vissage et le dévissage de l'entonnoir du couvercle sur la boîte
- Avec tamis amovible pour un nettoyage facile
- La version non conductrice de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 est conforme au schéma de couleurs du SCAT grâce à sa coloration bleue et blanche
- Les versions conductrices de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 sont en noir et diffèrent donc nettement en couleur de la version non conductrice
Spécification
140 mm | |
HDPE, conducteur électrostatique | |
Non autoclavable | |
Tamis amovible et câble de mise à la terre | |
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière |
300 mL | |
150 mm | |
Noir | |
S55 |