Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Code produit. 17898723 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Justrice Canisters
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17898723
Marque: SCAT™ 318957
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The 'MARCO' safety funnel can be safely closed and prevent danger of ignition, and is also available in conductive HDPE-EC material.
  • Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many chemicals
  • Integrated gripping edge on the funnel lid increases the grip without having to touch the possibly contoured lid
  • Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes the funnel edge and prevents the escape of explosive or health-endangering gases
  • Sturdy hinge guarantees a long service life of the closing mechanism
  • Rotating screw cap makes it easier to screw the lid funnel on and off the canister
  • Removable sieve for easy cleaning
  • Non-conductive version of the MARCO V2.0 is in line with the SCAT color scheme due to its blue and white coloring
  • Conductive versions of the MARCO V2.0 are in black and thus clearly differ in color from the non-conductive version
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 370 mm
Couleur Blue, White
À utiliser avec (équipement) Justrice Canisters
Comprend Entonnoir avec couvercle à charnière, sans lance
Type de produit Safety Funnel