Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Code produit. 16852140 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Numéro de bouchon:
S65
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16852140
Marque: SCAT™ 318994
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être fermé en toute sécurité afin d’éviter tout risque d’inflammation. Également disponible en matériau PEHD-EC conducteur
  • Entonnoir à couvercle moderne en PEHD de haute qualité, extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
  • Le bord de préhension intégré sur le couvercle de l’entonnoir facilite la prise en main sans avoir à toucher le couvercle profilé
  • Le couvercle innovant de l’entonnoir est doté d’une bague d’étanchéité intégrée qui permet de fermer l’entonnoir et d’empêcher la fuite d’explosifs ou de gaz dangereux pour la santé
  • La solidité de la charnière garantit la prolongation de la durée de vie du mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite l’installation et la désinstallation de l’entonnoir à couvercle sur un réservoir.
  • Avec un tamis amovible pour faciliter le nettoyage
  • La version non conductrice du MARCO V2.0 est en accord avec le schéma de couleurs SCAT grâce à ses colorations bleues et blanches
  • Les versions conductrices du MARCO V2.0 sont en noir. Elles sont donc clairement différentes, en matière de couleurs, de la version non conductrice
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 370 mm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleues/blanches
Comprend Entonnoir avec couvercle à charnière et lance
Numéro de bouchon S65
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière