Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Numéro de bouchon:
S60/61
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entonnoir à couvercle moderne en PEHD de haute qualité, extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
- Le bord de préhension intégré sur le couvercle de l’entonnoir facilite la prise en main sans avoir à toucher le couvercle profilé
- Le couvercle innovant de l’entonnoir est doté d’une bague d’étanchéité intégrée qui permet de fermer l’entonnoir et d’empêcher la fuite d’explosifs ou de gaz dangereux pour la santé
- La solidité de la charnière garantit la prolongation de la durée de vie du mécanisme de fermeture
- Le bouchon à vis rotatif facilite l’installation et la désinstallation de l’entonnoir à couvercle sur un réservoir.
- Avec un tamis amovible pour faciliter le nettoyage
- La version non conductrice du MARCO V2.0 est en accord avec le schéma de couleurs SCAT grâce à ses colorations bleues et blanches
- Les versions conductrices du MARCO V2.0 sont en noir. Elles sont donc clairement différentes, en matière de couleurs, de la version non conductrice
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 140 mm |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleues/blanches |
| Comprend | Entonnoir avec couvercle à charnière et lance |
| Numéro de bouchon | S60/61 |
| Type de produit | Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière |