Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Code produit. 16689085 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Comprend:
Entonnoir avec couvercle à charnière, sans lance
Numéro de bouchon:
S50
S55
S60/61
S65
Hauteur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16689085
Marque: SCAT™ 318950
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation.
  • Entonnoir à couvercle moderne en PEHD de haute qualité, extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
  • Le bord de préhension intégré sur le couvercle de l’entonnoir facilite la prise en main sans avoir à toucher le couvercle profilé
  • Le couvercle innovant de l’entonnoir est doté d’une bague d’étanchéité intégrée qui permet de fermer l’entonnoir et d’empêcher la fuite d’explosifs ou de gaz dangereux pour la santé
  • La solidité de la charnière garantit la prolongation de la durée de vie du mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite l’installation et la désinstallation de l’entonnoir à couvercle sur un réservoir.
  • Avec un tamis amovible pour faciliter le nettoyage
  • La version non conductrice du MARCO V2.0 est en accord avec le schéma de couleurs SCAT grâce à ses colorations bleues et blanches
  • Les versions conductrices du MARCO V2.0 sont en noir. Elles sont donc clairement différentes, en matière de couleurs, de la version non conductrice
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 150 mm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleues/blanches
Comprend Entonnoir avec couvercle à charnière, sans lance
Numéro de bouchon S60/61
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière