Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.
Marque: Thermo Scientific™ PV3687
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.05250kg
Description
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 2D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™26 de 5,0 ml durable, avec des dimensions optimisées pour les fûts Thermo Scientific™ et cuves cylindriques couramment utilisées. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.