Learn More
Buerkle™ Bobine à tambour manuelle
La bobine à tambour manuelle Buerkle™ permet d’abaisser les flacons de trempage et les cylindres d’immersion en toute sécurité jusqu’à la profondeur souhaitée dans les axes, les puits et les réservoirs.
Marque: Buerkle™ 5309-0020
180.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être équipé de différents câbles ou chaînes
- Si des liquides inflammables ou très inflammables doivent être prélevés, les bobines de tambour à conducteur électrique à commande manuelle doivent être utilisées avec un câble de mise à la terre
- Les flacons de trempage doivent être en métal sans étincelles
Spécification
Tambour conducteur électrique à commande manuelle | |
Noir | |
180 mm | |
55 mm |
PA | |
Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion | |
150 m pour câble de 2 mm de diamètre. |