Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde manuel
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Constante approximative:
0,001K
0,003K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
1 K
3 K
Dimensions:
Diamètre de capillaire de 0,36 mm
Diamètre de capillaire de 0,47 mm
Diamètre de capillaire de 0,63 mm
Diamètre de capillaire de 0,84 mm
Diamètre de capillaire de 0,95 mm
Diamètre de capillaire de 1,13 mm
Diamètre de capillaire de 1,50 mm
Diamètre de capillaire de 2,01 mm
Diamètre de capillaire de 2,65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Calibrated | Oui |
| Description | Longueur de 290 mm |
| Constante approximative | 0,03K |
| Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Comprend | Marques d’anneau |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
| Dimensions | Diamètre de capillaire de 0,84 mm |
| Volume (métrique) | 15 à 25 ml |