Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde manuel
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde manuel SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque: SI Analytics™ 285400053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Viscosimètre | |
Longueur de 290 mm | |
DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien | |
15 à 25 ml |
Oui | |
0,05K | |
Marques d’anneau | |
Diamètre de capillaire de 0,95 mm |