Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 365I2541
Code produit. 10670436
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
  • Seringues disponibles en plusieurs volumes
  • Seringues en PTFE Luer-Lok™
  • Seringues en PTFE Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 µl ; 50 mm L ; fixe
50 mm
Non
250 μl
Biseau
25 G
Fixe
Ea.
50 mm
Échantillonneur automatique pour GC
Nom du produit
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles > Volume de 250 μl ; 50 mm de longueur ; calibre 25 ; aiguille fixe