Learn More
VACUUBRAND™ Kit de mise à niveau de la vanne de régulation de débit manuelle C2
Brand: VACUUBRAND™ 20677137
113.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Specifications
Pour SYNCHRO | |
1/boîte | |
Kit de mise à niveau de la vanne de régulation de débit manuelle C2 |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
18Heures
15Minutes
2Secondes
43Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VACUUBRAND™ Kit de mise à niveau de la vanne de régulation de débit manuelle C2 > À utiliser avec : Pour SYNCHRO
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction