Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsulateur ergonomique manuel
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type | Décapsulateur ergonomique manuel |
| À utiliser avec (équipement) | Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm |