Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ DCB-8C
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuellesLes pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou à sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage sur la poignée permet un sertissage adéquat avec des septa d’épaisseur variée
La tenaille forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des capsules dont les tailles sont répertoriées.
- Pour retirer la capsule, il suffit de placer la tenaille autour de la partie supérieure de celle-ci, de serrer et de soulever
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou à sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Industrial Chromatography | |
8mm Standard Seal, National Vial, Chromacol Vial | |
Pince à dessertir manuelle |
8 mm | |
Chromacol | |
1 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.