Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ C4030-102
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.65000kg
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Chromatographie industrielle | |
30 mm | |
National | |
1 de chaque |
Pince à dessertir manuelle | |
Capsule en aluminium et en acier, flacon National, flacon Chromacol | |
Pince à dessertir manuelle |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.