Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Code produit. 10259614
Click to view available options
Dimensions:
8 mm
11 mm
11 mm
13 mm
20 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Type:
Pince de débouchage manuelle
Pince à dessertir manuelle
Pince à sertir de précision
Pince à sertir manuelle
Sertisseuse manuelle (amovible)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10259614
Marque: Thermo Scientific™ C4008102
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuelles
Les pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
  • Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
  • La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Pinces à dessertir manuelles
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
  • Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Pinces à dessertir manuelles
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
  • Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
  • Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à dessertir manuelle
Type Pince à dessertir manuelle
À utiliser avec (équipement) Capsule standard de 8 mm, flacon National, flacon Chromacol
Dimensions 8 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle
Gamme de produits National