Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
- Réglées en usine pour sertir correctement les capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Spécification
Spécification
| Description | Pince à sertir manuelle, standard |
| Type | Pince à sertir manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon National, flacon Chromacol, sertissage reproductible, retrait de capsule, fixation des capsules à la chromatographie, flacon de sérum |
| Dimensions | 28 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
| Gamme de produits | National |