Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque:  Thermo Scientific™ C4030-101
Code produit. 10200205
Description
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuelles
Les pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou à sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
  • Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
  • La vis de réglage sur la poignée permet un sertissage adéquat avec des septa d’épaisseur variée
Pinces à dessertir manuelles
La tenaille forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des capsules dont les tailles sont répertoriées.
  • Pour retirer la capsule, il suffit de placer la tenaille autour de la partie supérieure de celle-ci, de serrer et de soulever
Pinces de dessertissage manuel
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
  • Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou à sérum
  • Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pinces de débouchage
Pince de débouchage manuelle
30 mm
National
1
Capsules à sertir de 30 mm
Chromatographie industrielle
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles > Decapping Pliers, For 30mm crimp seals