Learn More
Hanna Instruments™ Instrument de mesure d’oxygène dissous à étalonnage manuel
Marque: Hanna Instruments™ HI9142
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Sonde DO HI76407, membranes DO PTFE préformées HI76407A/P (2), solution électrolytique HI7041S (30 ml), piles et mallette de transport. | |
0,1 mg/l | |
-5,0°C à 50,0°C (23,0°F à 122,0°F) | |
±0,2°C (±1°F) hors erreur de la sonde | |
300 g | |
2 ans | |
Sonde DO polarographique, capteur de température interne, connecteur DIN | |
environ 500 heures d’utilisation |
0,0 à 19,9 mg/L (ppm) | |
± 1,5 % FS | |
0,1°C (1°F) | |
185 x 72 x 36 mm (7,3 x 2,8 x 1,4 in) | |
10,6 oz. | |
Piles AA 1,5 V (4) | |
Automatique, 0°C à 50°C (32°F à 122°F) |