Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mannitol sel
Code produit. p-7000006
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Couleur:
Rouge, transparent
Vieux rose, transparent
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12929420
Marque: Thermo Scientific™ PO0151A
Détectez, isolez et dénombrez de façon présomptive les staphylocoques pathogènes dans le lait, les aliments, les poissons et autres échantillons, tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées.
Détection, isolation et dénombrement de façon présomptive des staphylocoques pathogènes dans le lait, les aliments, les poissons et autres échantillons, tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées à l’exception de quelques espèces halophiles, grâce à la gélose au sel de mannitol Thermo Scientific™. Recherchez les colonies entourées par des zones jaune vif afin de reconnaître les staphylocoques à coagulase positive ; les staphylocoques non pathogènes produisent des colonies avec des zones rouge violet.
Différenciation claire et facile de Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées par la concentration élevée en sel.
Staphylococcus aureus est un cocci gram-positif et à coagulase positive qui se produit seul ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à du raisin. Elle est généralement véhiculée sur la peau et dans le nez de personnes en bonne santé mais elle représente également une cause majeure d’infection dans le milieu de la santé et dans les communautés du monde entier. S. aureus peut produire une variété de syndromes présentant des manifestations cliniques, notamment
des infections de la peau et des tissus mous, un empyème, des infections du sang, une pneumonie, une ostéomyélite, une arthrite septique, une endocardite, une septicémie et une méningite.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, transparent
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose mannitol sel
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte