Learn More
Solution étalon de manganèse, pour AAS, 1 mg/ml de Mn dans 2 à 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-220927 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10153830
Marque: Thermo Scientific Acros 196111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Mn
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00011111
Couleur Incolore
Point de fusion -3.0°C
Point d’ébullition 101.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nom IUPAC manganèse
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
CID PubChem 23930
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:35154
Poids de la formule 54.94
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.