Learn More
Hach™ Ensemble de réactif de manganèse
Pour la détermination du manganèse par la méthode Formaldoxime. Le kit de réactifs de manganèse Hach™ comprend trois flacons de réactif de manganèse qui peuvent être utilisés avec des déterminations dans deux plages (0,2 à 5 mg/l ou 0,02 à 1,0 mg/l de Mn).
Marque: Hach™ LCW032
Description
Les ions manganèse(II) réagissent avec le formaldoxime dans une solution ammoniacale pour former un complexe de couleur rouge. La détermination du manganèse peut se produire dans deux plages :
- 0,2 à 5 mg/l de Mn - à l’aide d’une cuve ronde ou d’une cuvette rectangulaire de 10 mm
- 0,02 à 1,0 mg/l de Mn - à l’aide d’une cuve rectangulaire de 50 mm
Spécification
Manganèse (Mn) | |
Détermination du manganèse | |
Solution A, Solution B, Solution C | |
1 jeu | |
Réfrigéré : 2 à 8°C | |
Set de réactifs |
Solution | |
Cuve (ronde, rectangulaire 10 mm ou rectangulaire 50 mm) | |
50 | |
0,2 à 5 mg/l ou 0,02 à 1 mg/l de Mn | |
Formaldoxime |
Sécurité et traitement
- Mangan/ Manganese/Manganèse
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, Potassium cyanide, hydroxylammonium chloride, Paraformaldehyde
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.