Learn More
Pièces de manganèse, irrégulières, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351298
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese pieces
Couleur Gris
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Quantité 1 kg
Poids de la formule 54.94
Forme Pièces de forme irrégulière