Learn More
Phosphate de manganèse(III) hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413478
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104663-56-1
Formule moléculaire MnO4P
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00209658
Clé InChI BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 71317435
SMILES [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(III) phosphate hydrate
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC phosphate de manganèse(3+) ; hydrate
Poids de la formule 149.91 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%