Learn More
Fluorure de manganèse(III), 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
76.98€ - 268.34€
Identifiants chimiques
CAS 7783-53-1
Numéro MDL MFCD00016223
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322168
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013069.09
10 g
76.98€
10g
11332168
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013069.18
50 g
268.34€
50g
Description
Description
It is used as a fluorinating agent, useful for conversion of hydrocarbons into fluorocarbons. It is used in organic synthesis as Lewis acid to prepare a number of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-53-1
MFCD00016223
Spécification
Manganese(III) fluoride
7783-53-1
(Base des métaux)
UN3288
Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
98%
3.54 g/mL
(decomposition)
Cristalline
MFCD00016223
14,5741
111.93
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-006-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0882600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante