Learn More
Manganèse(III)acétylacétonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15760859
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14284-89-0
Formule moléculaire C15H21MnO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.27
Numéro MDL MFCD00000023
Clé InChI HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Synonyme mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
CID PubChem 122130696
Nom IUPAC (E)-4-oxo-2-pentén-2-olate de manganèse(3+)
SMILES [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(III)acetylacetonate
Point de fusion 160°C
Couleur Noir
Analyse élémentaire 96% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Fieser 02,264
Poids de la formule 352.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline