Learn More
Acétate de manganèse(III) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19513-05-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9MnO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.07 |
Numéro MDL | MFCD00150022 |
Clé InChI | AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | manganese(3+) triacetate |
SMILES | [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19513-05-4 | |
232.07 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
manganese(3+) triacetate |
Specifications
Manganese(III) acetate dihydrate | |
19513-05-4 | |
Poudre | |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
Solubility in water: very soluble | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
232.07 | |
98% |
98% | |
Beige à brun-orangé | |
97.5% min. (Iodometry) | |
(CH3CO2)3Mn·2H2O | |
02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
manganese(3+) triacetate | |
268.09 | |
Authentique |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Manganese(III) acetate dihydrate
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.