Learn More
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, + 98 %, très pur, SLR, Fisher Chemical
138.00€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MnO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00149159 |
Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
CID PubChem | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
Nom IUPAC | sulfate de manganèse(2+) hydraté |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
26°C to 27°C | |
Rouge | |
H2MnO5S | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
Récipient de poudre en plastique |
10034-96-5 | |
Solide | |
MFCD00149159 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté | |
177577 | |
223.05g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.