Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498237
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de manganèse(II) monohydraté agit comme colorant dans les teintures. Il est utilisé pour la préparation du manganèse et du dioxyde de manganèse. Il est utilisé pour l’assainissement des sols déficients en manganèse. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Il perd toute ses molécules d’eau à 400-450°. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5739
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 169.02 (151.00 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.95
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese sulfate monohydrate