Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 850.0°C |
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Point de fusion | 700.0°C |
Couleur | Rose |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.0 to 101% (Complexometry) |
Formule linéaire | MnSO4·H2O |
Merck Index | 15, 5804 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.