Learn More
Chlorure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310068
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11310068
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042844.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Joue un rôle important dans la production de piles sèches.
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
Numéro MDL MFCD00011114
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Nom IUPAC manganese(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Point d’ébullition 1190°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride
Point de fusion 650°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Formule linéaire MnCl2
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 125.84
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Dans une ampoule sous argon
Sensibilité Hygroscopic
Gravité spécifique 2.977
Densité 2.977