Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12387083
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12387083
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 12387083
Marque: Thermo Scientific Acros 193451000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride tetrahydrate
Point de fusion 58.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Merck Index 15,5793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 197.91
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468244 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number193451000,193455000
Numéro de lotA0463769 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number193451000,193455000
Numéro de lotA0455260 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number193451000,193455000
Numéro de lotA0451926 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number193451000,193455000
Numéro de lotA0414896 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number193451000,193455000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >