Learn More
Chlorure de manganèse(II), + 99 %, anhydre, 80 mesh, Thermo Scientific Chemicals
47.13€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS | 7773-01-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.84 |
Numéro MDL | MFCD00011114 |
Clé InChI | GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
CID PubChem | 10313134 |
ChEBI | CHEBI:63041 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ;dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10495175
|
Thermo Scientific Acros
223610100 |
10 g | Flacon en verre |
47.13€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607382
|
Thermo Scientific Acros
223610500 |
50 g | Flacon en verre |
148.74€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7773-01-5 | |
125.84 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
10313134 | |
Manganèse(2+) ;dichlorure |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
CHEBI:63041 | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Spécification
1190°C | |
650°C | |
7773-01-5 | |
Poudre | |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
15, 5793 | |
Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
125.84 | |
CHEBI:63041 | |
≥99% |
Manganese(II) chloride | |
99+% | |
Rose | |
99% min. (Complexometry) | |
MnCl2 | |
07,222 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
Manganèse(2+) ;dichlorure | |
10313134 | |
125.84 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz /brouillards / vapeurs / aérosols.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant c
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Manganese(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) chloride
RUO – Research Use Only