Learn More
Bromure de manganèse(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10134120
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Manganese(II) bromide tetrahydrate
Note relative au nom 98%
CAS 10031-20-6
Couleur Rose
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire Br2H8MnO4
Formule linéaire MnBr2·4H2O
Numéro MDL MFCD00149791
Merck Index 14, 5725
Synonyme manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
Poids moléculaire (g/mol) 286.81
Poids de la formule 286.82
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) bromide tetrahydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.