Learn More
Manganèse, solution étalon AAS, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346359
Manganèse, solution étalon AAS, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346359
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11346359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088078.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
Quantité 500 mL
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; manganèse :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1534073 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numéro de lot1534072 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numéro de lot1523740 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numéro de lot1523496 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numéro de lot1514016 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number088078.AP,088078.AE
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, manganese
Nom du produit
Manganèse, solution étalon AAS, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >