Learn More
Manganèse, plus de 99 %, poudre, maille -40, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10522101
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
317442500
250 g Flacon en verre N/A
N/A
10551554
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
1 kg Flacon en verre N/A
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7439-96-5
54.94
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
manganèse
Mn
MFCD00011111
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CHEBI:35154
[Mn]
Spécification
Manganese
99+%
99+%
Mn
15, 5788
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
manganèse
23930
54.94
Poudre
Brun-Marron à Brun-Gris
7439-96-5
Mn
MFCD00011111
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
[Mn]
54.94
CHEBI:35154
≥99.0% (Mn)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Manganese, powder, -40 mesh
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese