Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA sans sécrétion
GREENER_CHOICE
Code produit. 15653878 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Conditionnement:
5µg
Code produit. 15653878
Marque: IBA Lifesciences 55168001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression de cellules de mammifères IBA Lifesciences GmbH sans sécrétion est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).
Vecteurs d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA
  • Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418 contenant les éléments suivants :
  • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
  • Réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) et de l’antigène nucléaire encodé par l’EBNA-1 dans les cellules humaines, de primates et de chiens et par l’origine de réplication SV40 dans les cellules la infectées de manière latente par SV40 ou qui expriment le grand antigène T SV40 (p. ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Les lignées cellulaires stables peuvent être sélectionnées par le gène de résistance à la néomycine (NeoR).
  • De plus, le promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) permet une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pCSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pCSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur CMV
Type de produit Vector
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Stabilité 12 months after shipping
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces Mammalian
Conditions d’expédition Room temperature
Marqueur de protéine Marqueur Twin-Strep™-tag-FLAG-tag
Méthode de clonage Direct Cloning
Concentration 250 ng/μl
Primer Forward
Quantité 5 μg
Vecteur pCSG-IBA168
À utiliser avec (application) Expression épisomique (oriP, EBNA-1)