Learn More
Melford Maltose
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
48.40€ - 779.00€
Spécification
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H22O11-H2O
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30018463
Afficher les documents
Melford
M22000-500.0
500 g
106.00€
500g
30018464
Afficher les documents
Melford
M22000-5000.0
5 kg
779.00€
5kg
30018460
Afficher les documents
Melford
M22000-100.0
100 g
48.40€
100g
30018461
Afficher les documents
Melford
M22000-1000.0
1 kg
184.00€
1kg
30018462
Afficher les documents
Melford
M22000-250.0
250 g
58.15€
250g
Description
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11H2O
Molecular Weight: 360.3
Spécification
Spécification
6363-53-7
C12H22O11-H2O