Learn More
Acide malonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464523
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Product Code. 11464523
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A11526.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104.061 g/mol
Malonic acid is acts as a building block in organic synthesis. It is also useful as a precursor for polyesters and alkyd resins, which is used in coating applications, thereby protecting against UV light, corrosion and oxidation. It acts as a cross linker in the coating industry and surgical adhesive. It finds application in the production of specialty chemicals, flavors and fragrances, polymer cross linkers and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide malonique agit comme un bloc de construction dans la synthèse organique. Il est également utile comme précurseur pour les polyesters et les résines alkydes, qui sont utilisés dans les applications de revêtement, assurant ainsi une protection contre la lumière UV, la corrosion et l’oxydation. Il agit comme un agent de réticulation dans l’industrie du revêtement et les adhésifs chirurgicaux. Il est utilisé dans la production de produits chimiques spécialisés, d’arômes et de parfums, d’agents de réticulation des polymères et de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-82-2
Formule moléculaire C3H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 104.061
Numéro MDL MFCD00002707
Clé InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
CID PubChem 867
ChEBI CHEBI:30794
Nom IUPAC Acide propanedioïque
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Malonic acid
Point de fusion 132°C to 136°C (decomposition)
Densité 1.62
Point d’éclair 157°C (314°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1751370
Merck Index 14,5710
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Poids de la formule 104.06
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Malonic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement