Learn More
Bis(diméthylacétal) de malonaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071540
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-52-3
Formule moléculaire C7H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00008488
Clé InChI XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
CID PubChem 66019
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthoxypropane
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Note relative au nom 99+%
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 183.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.