Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inoxydable malléable
Conçues pour répondre aux besoins particuliers des pharmacologues, des toxicologues, des pathologistes et d’autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire. Les aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inox malléable Cadence Science™ sont stériles et jetables.
Marque:  Cadence Science™ 9918
Code produit. 11948104
  • 550.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Construction en acier inoxydable de type 304
  • Malléable
  • Stérile
  • Jetable
  • 100/boîte, 20 x 5/sachet stérile
Spécification
Spécification
Aiguille d’alimentation vétérinaire
Oui
18G
2 in
Acier inoxydable (304)
Alimentation vétérinaire
Stérile
2,3 mm