Learn More
Acide ursodésoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Maleic acid |
Point de fusion | 134,0°C à 138,0°C |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | HO2CCH=CHCO2H |
Beilstein | 02, IV, 2199 |
Merck Index | 15, 5767 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :790 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, soluble dans l’alcool et l’acétone, légèrement soluble dans l’éther et le benzène, pratiquement insoluble dans le tétrachlorure de carbone |
Poids de la formule | 116.07 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Maleic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.