Learn More
Solution de maléate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Maleate |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 1 g/L |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvent or Matrix | H2O |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Maleate - C2H2(COO)22- 1000mg/l in water (A 026)
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de maléate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu