Learn More
Idex Écrous filetés mâles
À combiner avec la ferrule Super Flangeless™ pour un ensemble de raccordement à fond plat et maintien haute pression
7.90€ - 63.30€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (impériale) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (impériale) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12977589
|
Idex
02013-73 |
Tubulure dia. ext. 1/32 po ou 1/16 po | 0,87 po | PEEK | 0,365 po |
63.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12917629
|
Idex
02021-80 |
D.E. de 1/8 po Tubes | 0,87 po | PEEK | 0,365 po |
7.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À combiner avec la ferrule Super Flangeless™ pour un ensemble de raccordement à fond plat et maintien haute pression
- Empêche la torsion de la tubulure, qui peut desserrer les connexions
- Résistants au desserrage par vibration